3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 303180-11-2
Molecular Formula: C5H4N2O4.H2O
Formula Weight: 174.11 (156.09anhy)
Melting Point: ca 294° dec.
Beilstein Reference: 147821
MDL No.: MFCD00149323
Formula:
C₅H₄N₂O₄·H₂O Punto di fusione: ∼ 294 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149323 CAS Number: 303180-11-2 EINECS: 221-474-7 |