Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 29113-33-5
Molecular Formula: C11H10N2O3
Formula Weight: 218.21
Melting Point: 189-193°
Beilstein Reference: 190186
MDL No.: MFCD00051583
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O₃ Punto di fusione: 189…193 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051583 CAS Number: 29113-33-5 |