Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 15400-53-0
Molecular Formula: C7H9N3O3
Formula Weight: 183.17
Odour: Odourless
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 165835
MDL No.: MFCD00039708
Formula:
C₇H₉N₃O₃ Punto di fusione: ∼ 300 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039708 CAS Number: 15400-53-0 EINECS: 239-418-5 |