1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Azepan-1-yl)ethanol
Purity: 95%
CAS No.: 20603-00-3
Molecular Formula: C8H17NO
Formula Weight: 143.22
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 114-115°/23mm
Beilstein Reference: 104110
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00020988
Formula:
C₈H₁₇NO Peso molecolare: 143,23 g/mol Punto di ebollizione: 114…115 °C (23 mmHg) Densità: 0,971 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020988 CAS Number: 20603-00-3 EINECS: 243-915-2 ADR: 8,III |