5-Chloro-m-phenylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 33786-89-9
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 3029854
UN No.: UN1673
MDL No.: MFCD00014775
Formula:
C₆H₇ClN₂ Punto di fusione: 99…103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014775 CAS Number: 33786-89-9 ADR: 6.1,III |