Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 19013-10-6
Molecular Formula: C9H9NO5
Formula Weight: 211.18
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 2121319
MDL No.: MFCD00016999
Formula:
C₉H₉NO₅ Punto di fusione: 69…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016999 CAS Number: 19013-10-6 EINECS: 242-751-9 |