Chlorocarbonylsulphenyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2757-23-5
Molecular Formula: CCl2OS
Formula Weight: 130.98
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 506318
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00000703
Formula:
CCl₂OS Punto di ebollizione: 98…101 °C Densità: 1,580 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000703 CAS Number: 2757-23-5 EINECS: 220-415-2 ADR: 8,II |