4-Ethoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2373-79-7
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.22
Melting Point: 195-199°
Beilstein Reference: 3198068
MDL No.: MFCD00016848
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ Punto di fusione: 195…199 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11040581 CAS Number: 2373-79-7 |