Stampa…
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L06188.09 L06188.18
L06188.09EA 26.2 EUR
L06188.09 L06188.18
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 5081-42-5 Molecular Formula: C11H13NO7 Formula Weight: 271.23 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 2702653 MDL No.: MFCD00007097
Formula: C₁₁H₁₃NO₇
Peso molecolare: 271.23 g/mol
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007097
CAS Number: 5081-42-5
EINECS: 225-794-8