2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L06069.03
L06069.06
L06069.03EA
79.3
EUR
L06069.03
L06069.06
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 99%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 10333-68-3
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 1343920
MDL No.: MFCD00051645
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Punto di fusione: 102…106 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051645 CAS Number: 10333-68-3 |