2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 938-95-4
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 55-59°
Boiling Point: 121-126°/0.2mm
Beilstein Reference: 2328710
MDL No.: MFCD00044670
Formula:
C₉H₉ClO₂ Peso molecolare: 184,62 g/mol Punto di ebollizione: 121…126 °C (0,2 mmHg) Punto di fusione: 55…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044670 CAS Number: 938-95-4 EINECS: 213-351-1 |