Phthalide-3-acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4743-58-2
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 148-153°
Beilstein Reference: 156005
MDL No.: MFCD00051729
Formula:
C₁₀H₈O₄ Punto di fusione: 148…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051729 CAS Number: 4743-58-2 |