1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 2401-73-2
Molecular Formula: C4H12Cl2OSi2
Formula Weight: 203.22
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4080
Melting Point: -37°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1741218
UN No.: UN2985
MDL No.: MFCD00018088
Formula:
C₄H₁₂Cl₂OSi₂ Peso molecolare: 203.21 g/mol Punto di ebollizione: 136…138 °C Punto di fusione: –37 °C Densità: 1.039 Flash Pt: 15 °C (59 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00018088 CAS Number: 2401-73-2 EINECS: 219-278-1 ADR: 3 II |