3-Indazolinone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 7364-25-2
Molecular Formula: C7H6N2O
Formula Weight: 134.14
Melting Point: 248-252°
Beilstein Reference: 3733
MDL No.: MFCD00005685
Formula:
C₇H₆N₂O Punto di fusione: 248…252 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005685 CAS Number: 7364-25-2 EINECS: 230-904-2 |