Benzo[b]thiophene-3-acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1131-09-5
Molecular Formula: C10H8O2S
Formula Weight: 192.24
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 143357
MDL No.: MFCD00051637
Formula:
C₁₀H₈O₂S Punto di fusione: 108…112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051637 CAS Number: 1131-09-5 EINECS: 214-461-2 |