2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 36518-76-0
Molecular Formula: C3H5N3S.HCl
Formula Weight: 151.62
Melting Point:
Formula:
C₃H₅N₃S·HCl Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012721 CAS Number: 36518-76-0 EINECS: 253-083-2 |