5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 1916-08-1
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.17
Melting Point: 194-197°
Beilstein Reference: 2115310
MDL No.: MFCD00002508
Formula:
C₉H₁₀O₅ Punto di fusione: 194…197 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002508 CAS Number: 1916-08-1 EINECS: 217-630-9 |