Stampa…
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L05707.06 L05707.03 L05707.14
L05707.06EA 98.3 EUR
L05707.06 L05707.03 L05707.14
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 55506-37-1 Molecular Formula: C3H3ClN2S.HCl Formula Weight: 171.05 Melting Point: 168-172° MDL No.: MFCD00039006
Formula: C3H4Cl2N2S
Peso molecolare: 171,05 g/mol
Punto di fusione: 168…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039006
CAS Number: 55506-37-1
EINECS: 259-680-4