2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 22545-15-9
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 138-141°/8mm
Beilstein Reference: 3239377
MDL No.: MFCD00016570
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 138…141 °C (8 mmHg) Punto di fusione: 40…44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016570 CAS Number: 22545-15-9 EINECS: 245-072-6 |