Stampa…
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)(thiophen-2-yl)methanone, 4-Methoxyphenyl 2-Thienyl Ketone
L05513.09 L05513.18
L05513.09EA 66.7 EUR
L05513.09 L05513.18
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene 97%
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene
Purity: 97% CAS No.: 4160-63-8 Molecular Formula: C12H10O2S Formula Weight: 218.27 Melting Point: 71-75° Beilstein Reference: 148560 MDL No.: MFCD00005440
Formula: C₁₂H₁₀O₂S
Peso molecolare: 218,27 g/mol
Punto di fusione: 71…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005440
CAS Number: 4160-63-8
EINECS: 223-997-6