1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one 97%
Fornitore: Thermo Scientific
L05425.03
L05425.06
L05425.03EA
24.6
EUR
L05425.03
L05425.06
1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one
Purity: 97%
CAS No.: 31272-04-5
Molecular Formula: C7H12N2O
Formula Weight: 140.19
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 637013
MDL No.: MFCD00051849
Formula:
C₇H₁₂N₂O Peso molecolare: 140,19 g/mol Punto di fusione: 114…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051849 CAS Number: 31272-04-5 |