Ethyl-4-hydroxymandelate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 68758-68-9
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 3132065
MDL No.: MFCD00020180
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Punto di fusione: 128…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020180 CAS Number: 68758-68-9 |