(3-Cyanopropyl)triethoxysilane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(Triethoxysilyl)butanenitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1067-47-6
Molecular Formula: C9H19NO3
Formula Weight: 231.37
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 238-241°
Beilstein Reference: 1942237
MDL No.: MFCD00042636
Formula:
C₉H₁₉NO₃ Peso molecolare: 231,37 g/mol Punto di ebollizione: 238…241 °C Densità: 0,961 Flash Pt: 74 °C (165 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042636 CAS Number: 1067-47-6 EINECS: 213-931-4 |