Stampa…
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Coixol, 6-Methoxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one
L05349.03 L05349.MD
L05349.03EA 175 EUR
L05349.03 L05349.MD
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone ≥98%
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Purity: 98+% CAS No.: 532-91-2 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 141041 MDL No.: MFCD00051726
Formula: C₈H₇NO₃
Peso molecolare: 165,15 g/mol
Punto di fusione: 152…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051726
CAS Number: 532-91-2