Stampa…
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide 90%, tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
L05296.06 L05296.14
L05296.06EA 21.5 EUR
L05296.06 L05296.14
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide 90%, tech.
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide
Purity: 90% CAS No.: 42137-88-2 Molecular Formula: C11H15Cl2NO2S Formula Weight: 296.22 Melting Point: 45-47° Beilstein Reference: 2134258 MDL No.: MFCD00018944
Formula: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S
Peso molecolare: 296,21 g/mol
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018944
CAS Number: 42137-88-2
EINECS: 255-677-7