Stampa…
4-Chloro-α,α-dimethylphenylacetic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
L05277.03 L05277.06
L05277.03EA 28.1 EUR
L05277.03 L05277.06
4-Chloro-α,α-dimethylphenylacetic acid 98%
4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 6258-30-6 Molecular Formula: C10H11ClO2 Formula Weight: 198.65 Melting Point: 124-129° Beilstein Reference: 2094056 MDL No.: MFCD00044814
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 198,65 g/mol
Punto di fusione: 124…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044814
CAS Number: 6258-30-6
EINECS: 228-392-0