11-Heneicosanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 3381-26-8
Molecular Formula: C21H44O
Formula Weight: 312.58
Odour: Odourless
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 1765841
MDL No.: MFCD00026547
Formula:
C₂₁H₄₄O Punto di fusione: 71…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026547 CAS Number: 3381-26-8 EINECS: 222-184-3 |