9-Aminofluorene hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5978-75-6
Molecular Formula: C13H11N.HCl
Formula Weight: 217.70
Melting Point: ca 225°
Beilstein Reference: 3915368
MDL No.: MFCD00012536
Formula:
C₁₃H₁₁N Punto di fusione: ∼ 225 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012536 CAS Number: 5978-75-6 EINECS: 227-778-6 |