Glyoxime ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 557-30-2
Molecular Formula: C2H4N2O2
Formula Weight: 88.07
Melting Point: ca 169° dec.
Beilstein Reference: 1699539
UN No.: UN2926
MDL No.: MFCD00013942
Formula:
C₂H₄N₂O₂ Punto di fusione: ∼ 169 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013942 CAS Number: 557-30-2 EINECS: 209-168-1 ADR: 4.1,II |