N-Methylpentylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Pentylmethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 25419-06-1
Molecular Formula: CH3(CH2)4NHCH3
Formula Weight: 101.19
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4105
Boiling Point: 117-119°
Beilstein Reference: 1731333
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00041354
Formula:
C₆H₁₅N Peso molecolare: 101,19 g/mol Punto di ebollizione: 117…119 °C Densità: 0,738 Flash Pt: 18 °C (64 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041354 CAS Number: 25419-06-1 EINECS: 246-966-9 UN: 2733 ADR: 3,II |