Stampa…
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
L04876.03 L04876.06 L04876.14
L04876.03EA 60.8 EUR
L04876.03 L04876.06 L04876.14
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine
Purity: 98% CAS No.: 4572-03-6 Molecular Formula: C8H19N3 Formula Weight: 157.26 Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 113-114°/13mm Beilstein Reference: 105964 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00014616
Formula: C₈H₁₉N₃
Peso molecolare: 157,26 g/mol
Punto di ebollizione: 113…114 °C (13 mmHg)
Densità: 0,924
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014616
CAS Number: 4572-03-6
EINECS: 224-954-4
ADR: 8,III