2-(2-Thienyl)pyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Thiophen-2-yl)pyridine, 2-(2-Pyridyl)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 3319-99-1
Molecular Formula: C9H7NS
Formula Weight: 161.23
Melting Point: 60-65°
Beilstein Reference: 508454
MDL No.: MFCD00044441
Formula:
C₉H₇NS Punto di fusione: 60…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044441 CAS Number: 3319-99-1 EINECS: 222-022-1 |