(R)-Ethyl-2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 868-59-7
Molecular Formula: C5H11NO2S.HCl
Formula Weight: 185.67
Melting Point: 123-125°
Beilstein Reference: 3562600
Optical Rotation: -12° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00012631
Formula:
C₅H₁₁NO₂S·HCl Punto di fusione: 123…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012631 CAS Number: 868-59-7 EINECS: 212-779-6 |