DL-Mandelamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-Hydroxy-2-phenylacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 4410-31-5
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 2208677
MDL No.: MFCD00025495
Formula:
C₈H₉NO₂ Peso molecolare: 151.17 g/mol Punto di fusione: 132…135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025495 CAS Number: 4410-31-5 |