Ethyl hydrogen suberate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 14113-01-0
Molecular Formula: CH3CH2O2C(CH2)6CO2H
Formula Weight: 202.25
Melting Point: 25-27°
Beilstein Reference: 1775737
MDL No.: MFCD00014385
Formula:
CH₃CH₂O₂C(CH₂)₆CO₂H Punto di fusione: 25…27 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014385 CAS Number: 14113-01-0 EINECS: 237-968-0 |