Trimethylsilylmethanol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3219-63-4
Molecular Formula: (CH3)3SiCH2OH
Formula Weight: 104.23
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 121-122°
Beilstein Reference: 1731486
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00004596
Formula:
C₄H₁₂OSi Punto di ebollizione: 121…122 °C Densità: 0,827 Flash Pt: 31 °C (87 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004596 CAS Number: 3219-63-4 EINECS: 221-746-5 ADR: 3,III |