Stampa…
Ethyl hydrogen sebacate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L04134.06 L04134.14
L04134.06EA 104 EUR
L04134.06 L04134.14
Ethyl hydrogen sebacate 98%
Ethyl hydrogen sebacate
Purity: 98% CAS No.: 693-55-0 Molecular Formula: CH3CH2O2C(CH2)8CO2H Formula Weight: 230.30 Melting Point: 35-38° Beilstein Reference: 1782569 MDL No.: MFCD00014387
Formula: CH₃CH₂O₂C(CH₂)₈CO₂H
Peso molecolare: 230,30 g/mol
Punto di fusione: 35…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014387
CAS Number: 693-55-0
EINECS: 211-753-1