Stampa…
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L04083.06 L04083.14
L04083.06EA 62.7 EUR
L04083.06 L04083.14
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane ≥98%
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane
Purity: 98+% CAS No.: 599-94-0 Molecular Formula: C14H14O4S2 Formula Weight: 310.39 Melting Point: 179-180° Beilstein Reference: 1888062 MDL No.: MFCD00041256
Formula: C₁₄H₁₄O₄S₂
Peso molecolare: 310,39 g/mol
Punto di fusione: 179…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041256
CAS Number: 599-94-0
EINECS: 209-979-0