4-(2-Chloroethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 20849-78-9
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 187-189°
Beilstein Reference: 2084041
MDL No.: MFCD00013995
Formula:
C₉H₉ClO₂ Punto di fusione: 187…189 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013995 CAS Number: 20849-78-9 EINECS: 244-080-7 |