Stampa…
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L04025.06 L04025.14
L04025.06EA 84 EUR
L04025.06 L04025.14
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid 98%
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 33018-91-6 Molecular Formula: C9H16O4 Formula Weight: 188.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: 10° Boiling Point: 135-138°/1mm Beilstein Reference: 1774583 MDL No.: MFCD00801202
Formula: C₉H₁₆O₄
Punto di ebollizione: 135…138 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 1,06
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014383
CAS Number: 33018-91-6
EINECS: 251-346-6