Stampa…
5-Oxohexanoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L03978.06 L03978.14
L03978.06EA 45.9 EUR
L03978.06 L03978.14
5-Oxohexanoic acid 97%
5-Oxohexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3128-06-1 Molecular Formula: CH3CO(CH2)3CO2H Formula Weight: 130.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4451 Melting Point: 12-14° Boiling Point: 274-275° Beilstein Reference: 385840 MDL No.: MFCD00004412
Formula: C₆H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 274…275 °C
Punto di fusione: 12…14 °C
Densità: 1,100
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004412
CAS Number: 3128-06-1
EINECS: 221-511-7