Methyl Phenylsulphonylacetate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 34097-60-4
Molecular Formula: C9H10O4S
Formula Weight: 214.24
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₀O₄S Punto di ebollizione: 165 °C (0,05 mmHg) Punto di fusione: ∼ 30 °C Densità: 1,240 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007555 CAS Number: 34097-60-4 |