Stampa…
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic Anhydride, exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic Anhydride
L03620.14 L03620.22
L03620.14EA 57 EUR
L03620.14 L03620.22
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98%
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
Purity: 98+% CAS No.: 6118-51-0 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Melting Point: 118-119° Beilstein Reference: 10355 MDL No.: MFCD00151506
Formula: C₈H₆O₄
Peso molecolare: 166,13 g/mol
Punto di fusione: 118…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151506
CAS Number: 6118-51-0
EINECS: 226-570-2