(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 2217-02-9
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 73°(163°F)
Odour: Camphor-like
Melting Point: 37-44°
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 1850917
Optical Rotation: +10.5° (c=10 in ethanol)
MDL No.: MFCD00003760
Formula:
C₁₀H₁₈O Punto di ebollizione: 201…202 °C Punto di fusione: 37…44 °C Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003760 CAS Number: 2217-02-9 EINECS: 216-639-5 |