Pentamethylene sulphide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Thiane, Tetrahydro-2H-thiopyran
Purity: 98%
CAS No.: 1613-51-0
Molecular Formula: C5H10S
Formula Weight: 102.20
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.5060
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 140-142°
Beilstein Reference: 102437
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00006662
Formula:
C₅H₁₀S Punto di ebollizione: 140…142 °C Densità: 0,988 Flash Pt: 21 °C (69 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006662 CAS Number: 1613-51-0 EINECS: 216-561-1 ADR: 3,II |