3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3095-38-3
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Odour: Odourless
Melting Point: 222-226°
Beilstein Reference: 1965772
MDL No.: MFCD00014699
Formula:
C₉H₉NO₄ Punto di fusione: 222…226 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014699 CAS Number: 3095-38-3 |