Stampa…
Ethyl-2-pentynoate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L02703.06 L02703.14
L02703.06EA 97.8 EUR
L02703.06 L02703.14
Ethyl-2-pentynoate ≥97%
Ethyl-2-pentynoate
Purity: 98% CAS No.: 55314-57-3 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.4395 Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 1750016 MDL No.: MFCD00015221
Formula: C₇H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 178…179 °C
Densità: 0,957
Flash Pt: 64 °C (147 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015221
CAS Number: 55314-57-3
EINECS: 259-588-4