4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 618-76-8
Molecular Formula: C7H4I2O3
Formula Weight: 389.91
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 2212145
MDL No.: MFCD00016532
Formula:
C₇H₄I₂O₃ Punto di fusione: ∼ 275 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016532 CAS Number: 618-76-8 EINECS: 210-562-0 |