2,2'-Dinaphthyl ether ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 613-80-9
Molecular Formula: C20H14O
Formula Weight: 270.33
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2054097
MDL No.: MFCD00015447
Formula:
C₂₀H₁₄O Punto di fusione: 103…105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015447 CAS Number: 613-80-9 EINECS: 210-356-0 |