Dimethyl allylmalonate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Dimethyl 2-allylmalonate
Purity: 97%
CAS No.: 40637-56-7
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point:
Formula:
C₈H₁₂O₄ Punto di ebollizione: 207 °C Punto di fusione: < –80 °C Densità: 1,074 Flash Pt: 95 °C (203 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014959 CAS Number: 40637-56-7 EINECS: 255-017-8 |